Learn More
Divinylbenzol (ortho-, meta- oder para-substituiert) (~80%), TRC
Artikelnummer. 30368991
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368991 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368991 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49487310ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Divinylbenzene (ortho-, meta-, or para- substituted)
CAS 1321-74-0
Summenformel C10H10
Menge 10 mL
Synonym Divinylbenzene (mixture of isomers), Benzene, diethenyl-, Benzene, divinyl- (8CI), Diethenylbenzene, DVB 96, DVB 960, DVB HP, DVB-H, DVR 960, Divinylbenzene, Vinylstyrene
InChI-Formel InChI=1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
SMILES C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Formelmasse 390.2348