missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiZPK, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481547 50 mg -
16465358 10 mg 10 Milligramm
16438077 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481547 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12801

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress DiZPK is a photocrosslinker for identifying direct protein-protein interactions in living prokaryotic and eukaryotic cells.

DiZPK is a photocrosslinker for identifying direct protein-protein interactions in living prokaryotic and eukaryotic cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DiZPK
Physikalische Form Solid
CAS 1337883-32-5
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H23N5O3
Löslichkeitsinformationen H2O : 5.2 mg/mL (18.22 mM; ultrasonic and adjust pH to 7 with NaOH) ∣DMSO : 5 mg/mL (17.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCCCNC(NCCCC1(N=N1)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 285.34
Formelmasse 285.34
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.