missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dkk-1 Antibody (CL14707) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26879AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dkk-1 Monoclonal antibody specifically detects Dkk-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Dkk-1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| dickkopf (Xenopus laevis) homolog 1, dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), dickkopf related protein-1, Dickkopf-1, dickkopf-related protein 1, DKK-1, hDkk-1, SKdickkopf-1 like | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O94907, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 22943 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| CL14707 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur