Learn More
DKM 2-93, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481536 500 mg 500 Milligramm
16434696 100 mg 100 Milligramm
16400946 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481536 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101836
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress DKM 2-93 is a relatively selective inhibitor of UBA5 with an IC50 of 430 μM.
DKM 2-93 is a relatively selective inhibitor of UBA5 with an IC50 of 430 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DKM 2-93
CAS 65836-72-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H14ClNO3
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (512.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)CCl
Molekulargewicht (g/mol) 243.69
Formelmasse 243.69
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death