Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, für die Biochemie, 1 M Lösung in Wasser
Artikelnummer. 10674545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
250 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10674545 50 ml 50 Milliliter
10162994 10 ml 10 Milliliter
10215054 250 ml 250 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10674545
Marke: Thermo Scientific Chemicals 426380500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-1, 4-Dithiothreitol
Farbe Farblos
Namenshinweis 1M Solution in water, For molecular biology
CAS 3483-12-3, 7732-18-5
Summenformel C4H10O2S2
MDL-Nummer MFCD00004877
Konzentration 0.90 to 1.10M
Dichte 1.0400g/mL
Merck Index 15, 3419
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
IUPAC-Name (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Formelmasse 154.24
Güte Biochemie
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.04
Menge 50 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.