Learn More
DL-2,3-Diaminopropionsäure Monohydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357446
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09485.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54897-59-5
Summenformel C3H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.567
MDL-Nummer MFCD00012884
InChI-Schlüssel SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +--2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, dl-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, diaminopropionic acid
PubChem CID 108638
IUPAC-Name 2,3-Diaminopropansäure;hydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Schmelzpunkt ∽232°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 5293359
Merck Index 14,2984
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 99%