Learn More
DL-2,4-Diaminobuttersäure-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428386
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428386 25 g 25 Gramm
11408386 1 g 1 Gramm
11418386 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15408.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 65427-54-5 | C4H12Cl2N2O2 | 191.052 g/mol
2,4-Diaminobutyric Acid is also found to inhibit GABA transaminase, thus producing an elevation of GABA level, and to have an antitumor activityagainst mouse fibrosarcoma cells. It is also used as an internal standard for amino acid analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Diaminobuttersäure hemmt auch die GABA-Transaminase, wodurch ein Anstieg des GABA-Niveaus erzielt wird. Zudem besteht eine Antitumoraktivität in vitro und in vivo gegen Mausfibrosarkomzellen. Wird auch als interner Standard für die Aminosäurenanalyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 50 mg/ml.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65427-54-5
Summenformel C4H12Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.052
MDL-Nummer MFCD00012910
InChI-Schlüssel CKAAWCHIBBNLOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, 2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, h-dl-dab.2hcl, l-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, dl-2,4-diaminobutyricaciddihydrochloride, butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, l-2,4-diaminobutyric aicd dihydrochloride, 2,4-bis azanyl butanoic acid dihydrochloride, c4h10n2o2.2hcl, h-dl-dab-oh.2hcl
PubChem CID 2724329
IUPAC-Name 2,4-Diaminobutansäure;dihydrochlorid
SMILES C(CN)C(C(=O)O)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼198°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 4708499
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 50mg/mL.
Formelmasse 191.06
Reinheit (%) 99%