Learn More
DL-2,4-Diaminobuttersäuredihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H |
| Formelmasse | 190.0276 |