Learn More
DL-2-Amino-1,6-hexandisäure-2,5,5-d3-Säure, TRC
Artikelnummer. 30313675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313675 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA58050150MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid
CAS 2483832-01-3
Summenformel C6 D3 H8 N O4
Menge 50 mg
Synonym DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid, 2-Aminohexanedioic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminoadipic acid-2,5,5-d3, (±)-α-Aminoadipic acid-d3, DL-2-Aminoadipic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminohexanedioic acid-2,5,5-d3, 2-Aminohexanedioic Acid-2,5,5-D3
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i3D2,4D
SMILES [2H]C([2H])(CCC([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-2,5,5-Trideuteriohexandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.1743
Formelmasse 164.0876