Learn More
DL-2-Aminoadipinsäure, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11955381
Marke: Thermo Scientific Acros 441790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 542-32-5 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-32-5
Summenformel C6H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00063119,MFCD00063118
InChI-Schlüssel OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-2-aminoadipic acid, aminoadipic acid, alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipic acid, dl-alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipate, alpha-aminoadipate, hexanedioic acid, 2-amino, 2-amino-hexanedioic acid, dl-2-aminohexanedioic acid
PubChem CID 469
ChEBI CHEBI:37024
IUPAC-Name 2-Aminohexandisäure
SMILES NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Aminoadipic acid
Schmelzpunkt 176.0°C to 177.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,41
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and ether
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver