Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-2-Benzylserin, 97 %
Artikelnummer. 10420052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10420052 1 g Glasflasche 1 Gramm
10736623 10 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10420052 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 339780010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4740-47-0 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4740-47-0
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD01863305
InChI-Schlüssel ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
Synonym dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
PubChem CID 7010088
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2-benzyl-3-hydroxypropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Benzylserine
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 245°C to 263°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Benzylserine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.