Learn More
DL-2-Phenylglycinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521483 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10521483 5 g Glasflasche -
10413782 1 g Glasflasche 1 Gramm
11975281 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521483 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 374280050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7568-92-5
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00130145
InChI-Schlüssel IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
SMILES NC(CO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Phenylglycinol
Schmelzpunkt 53.0°C to 58.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 261.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.5484
Menge 5 g
Beilstein 13,IV,1835
IUPAC-Name 2-Amino-2-phenylethan-1-ol
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Phenylglycinol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.