Learn More
DL-2-Piperidine-d9-carboxylic Acid, CDN
Artikelnummer. 30316974
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30316974 0.01 g 0.01 Gramm
30315647 0.05 g 0.05 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316974
Marke: CDN CDND50870.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Pipecolic Acid-d9
CAS 790612-94-1
Summenformel C6 D9 H2 N O2
Menge 0.01 g
Synonym 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic Acid, 2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, Pipecolic Acid-d9, (RS)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, (±)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7 H,1-4H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D
SMILES [2 H]C1([2 H])NC([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriopiperidine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
Formelmasse 138.1355 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity