Learn More
DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10720871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10720871 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10720871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170380250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Namenshinweis tech., 90%
CAS 614-19-7
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C9H11NO2
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(NH2)CH2CO2H
MDL-Nummer MFCD00008064,MFCD01076238
Beilstein 14, 493
Synonym 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
InChI-Schlüssel UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 3-amino-3-phenylpropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Menge 25 g
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) ≥96.0%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver