Learn More
DL-3-Hydroxybuttersäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10184790 25 g Glasflasche 25 Gramm
10107803 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10184790
Marke: Thermo Scientific Acros 215010250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-83-4
Summenformel C4H7NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 126.09
MDL-Nummer MFCD00016716
InChI-Schlüssel NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
PubChem CID 23676771
IUPAC-Name Natrium;-3-hydroxybutanat
SMILES CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-Hydroxybutyric acid, sodium salt
Schmelzpunkt 161.0°C to 167.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2CO2Na
Menge 25 g
Beilstein 03, 308
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 126.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver