Learn More
DL-3-Methylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10183750
Marke: Thermo Scientific Acros 169370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1757-42-2
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
MDL-Nummer MFCD00001416
InChI-Schlüssel AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC-Name 3-Methylcyclopentan-1-on
SMILES CC1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-Methylcyclopentanone
Farbe Gelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 145°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C5H7(=O)
Brechungsindex 1.4330 to 1.435
Menge 5 g
Beilstein 07, 11
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.