Learn More
DL-3-Phenyllactat, TRC
Artikelnummer. 30404481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404481 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9537131G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-phenyllactic acid
CAS 828-01-3
Summenformel C9H10O3
Menge 1 g
Synonym a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid(±)-, DL-3-phenyl Lactic Acid (8CI), b-Phenyl- Lactic Acid, (2CI), a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (RS)-3-Phenyllactic Acid, (±)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (±)-3-Phenyllactic Acid, (±)-b-Phenyllactic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, 3-Phenyl-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Phenyllactic Acid, Ba 2653, DL-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, DL-b-Phenyllactic Acid, NSC 2627, dl-Phenyllactic Acid, a-Hydroxy-b-phenylpropionic Acid, a-Hydroxyphenylpropanoic Acid, b-Phenyllactic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
SMILES OC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063