Learn More
DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-157902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10244761
Marke: Thermo Scientific Acros 331500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 77301-42-9 | C13H14O2 | 202.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77301-42-9
Summenformel C13H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD01632581
InChI-Schlüssel OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
Synonym 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
PubChem CID 575523
IUPAC-Name 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 111.0°C to 114.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,dichloromethane,ethylacetate,slightly soluble in benzene
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver