Learn More
DL-Alanin 99 %
Artikelnummer. 10183490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10183490 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10123450 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10647124 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159095000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-72-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064408
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
IUPAC-Name 2-Aminopropansäure
SMILES CC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Alanine
Schmelzpunkt 272.0°C to 275.0°C
Namenshinweis 99%
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 387
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 197
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 156g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents, soluble in mineral acids, soluble in ethanol 0.0087g/100g (25°C)
Sublimationspunkt >190 °C
Menge 500 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle