Learn More
DL-alpha-Lipoinsäure, ≥98 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082860 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15885168
Marke: Thermo Scientific J18505.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.318 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1077-28-7
Summenformel C8H14O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 206.318
MDL-Nummer MFCD00005474
InChI-Schlüssel AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC-Name 5-(Dithiolan-3-yl)Pentanosäure
SMILES C1CSSC1CCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-alpha-Lipoic Acid
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Siedepunkt 160°C to 165°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 81853
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver