Learn More
DL-alpha-methylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30136298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136298 25 g 25 Gramm
30135006 5 g 5 Gramm
30005993 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28901025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-36-0
Summenformel C8 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Synonym Benzenemethanamine, α-methyl-, 1-Phenylethanamine, α-Phenylethylamine
IUPAC-Name 1-Phenylethanamin
SMILES CC(N)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-alpha-Methylbenzylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Formelmasse 121.0891
Reinheit (%) >95%