Learn More
DL-α-Tocopherol, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428906 250 g 250 Gramm
11418906 50 g 50 Gramm
11408906 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17039.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.56 €
    149.65 € / 250 Gramm
    Sparen 31.91 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
DL-α-Tocopherol is used as an antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-α-Tocopherol wird als Antioxidans verwendet, das Zellmembranlipide vor oxidativen Schäden schützt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Pflanzenölen, Äther, Aceton und Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10191-41-0
Summenformel C29H50O2
Molekulargewicht (g/mol) 430.72
MDL-Nummer MFCD00072051
InChI-Schlüssel GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
IUPAC-Name (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-Ttrimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-α-Tocopherol
Schmelzpunkt 2°C to 4°C
Dichte 0.950 g/mL
Siedepunkt 200°C to 220°C (0.1 mm)
Flammpunkt 240°C (464°F)
Prozentgehaltsbereich >97%
Brechungsindex 1.505
Menge 250 g
Beilstein 94012
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,10021
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,vegetable oils, ether,acetone and alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 430.72
Reinheit (%) ≥97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-alpha-Tocopherol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-alpha-Tocopherol