Learn More
DL-α-Tocopherol, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408476
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11418906 50 g 50 Gramm
11428906 250 g 250 Gramm
11408906 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11418906
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17039.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
DL-α-Tocopherol is used as an antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-α-Tocopherol wird als Antioxidans verwendet, das Zellmembranlipide vor oxidativen Schäden schützt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Pflanzenölen, Äther, Aceton und Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-41-0
Summenformel C29H50O2
Molekulargewicht (g/mol) 430.72
MDL-Nummer MFCD00072051
InChI-Schlüssel GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
IUPAC-Name (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-Ttrimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-α-Tocopherol
Schmelzpunkt 2°C to 4°C
Dichte 0.950 g/mL
Siedepunkt 200°C to 220°C (0.1 mm)
Flammpunkt 240°C (464°F)
Prozentgehaltsbereich >97%
Brechungsindex 1.505
Menge 50 g
Beilstein 94012
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,10021
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,vegetable oils, ether,acetone and alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 430.72
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-alpha-Tocopherol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri methyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol