Learn More
DL-alpha-Tocopherolacetat, 96,8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497640 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11497640 5 g
11407650 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497640 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210055905
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7695-91-2
Summenformel C31H52O3
Molekulargewicht (g/mol) 472.754
InChI-Schlüssel ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC-Name [(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]-acetat
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-α-Tocopherol acetate
Farbe Grün-gelb
Dichte 0.953g/mL
Prozentgehaltsbereich 96.80%
Menge 5 g
Formelmasse 472.8
Physikalische Form Zähflüssige, ölige Flüssigkeit. Kann in der Kälte erstarren