Learn More
dl-Alpha-Tocopherol, TRC
Artikelnummer. 30004959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004959 50 g 50 Gramm
17963925 10 g 10 Gramm
17992215 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004959 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT52614550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-41-0
Summenformel C29 H50 O2
Molekulargewicht (g/mol) 430.71
Synonym 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, (±)-α-Tocopherol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, DL-α-Tocopherol, Elementol B, Elementol Basic, Elementol R, Ephanyl, Irganox E 210, Rac-α-Tocopherol, Ronotec 201, Ronotec 202, Ronotec DF 120, Uvinul 2000AO, all-rac-α-Tocopherol, dl-α-Tocopherol
IUPAC-Name 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-Trimethyltridecyl)-3,4-Dihydrochromen-6-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-alpha-Tocopherol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Formelmasse 430.3811
Reinheit (%) >95%