Learn More
DL-α -Amino-n-Buttersäure, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11443110 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443110 25 g
11453110 100 g
11463110 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443110 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210043025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 56-12-2
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00008093
InChI-Schlüssel BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC-Name 4-Aminobutansäure
SMILES C(CC(=O)O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Alpha-Amino-n-Butyric Acid
Menge 25 g
Formelmasse 103.12