Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arabinose, 98+ %
Artikelnummer. 11362337
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11362337 10 g 10 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11362337
Marke: Thermo Scientific Chemicals L09895.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 147-81-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
DL-Arabinose is used in physicochemical studies to measure properties such as dielectric relaxation. It may be used in chiral separation of sugars. DL-Arabinose, is a building block of polysaccharide (CCPa-1) from fungus Coprinus comatus Gray, which has potential application as natural antitumor agent with immunomodulatory activity. Arabinose is also used as a culture medium for certain bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Arabinose wird in physikalisch-chemischen Studien zur Messung von Eigenschaften wie etwa dielektrischer Entspannung verwendet. Kann zur chiralen Trennung von Zuckern verwendet werden. DL-Arabinose ist ein Baustein von Polysaccharid (CCPa-1) aus dem Pilz Coprinus comatus Gray, der eine potenzielle Anwendung als natürliches Antitumormittel mit immunmodulatorischer Aktivität hat. Arabinose wird auch als Kulturmedium für bestimmte Bakterien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser: 250 mg/5 ml.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-81-9
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00135866,MFCD00135608,MFCD00135867,MFCD00135866
InChI-Schlüssel SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
SMILES OC1COC(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Arabinose
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 10 g
Beilstein 1723086
Merck Index 14,761
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water: 250mg/5ml.
IUPAC-Name (2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) ≥98%