Learn More
DL-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 17979604
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17979604 5 g 5 Gramm
17958864 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17979604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7641855G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-81-9
Summenformel C5 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Synonym Arabinose, (±)-Arabinose, DL-Arabinose, dl-Arabinose
IUPAC-Name (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Arabinose
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Formelmasse 150.0528