Learn More
DL-beta-Prolinol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443748 1 g 1 Gramm
15453748 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57225.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5082-74-6 | Molecular Formula: C5H11NO | Molecular Weight: 101.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5082-74-6
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD07773080
InChI-Schlüssel QOTUIIJRVXKSJU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-hydroxymethylpyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, pyrrolidin-3-yl-methanol, pyrrolidine-3-yl-methanol, pyrrolidin-3-yl methanol, 3-pyrrolidinylmethanol, dl-beta-prolinol, rs-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, 3s
PubChem CID 13400657
IUPAC-Name (Pyrrolidin-3-yl)Methanol
SMILES OCC1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-beta-Prolinol
Dichte 0.979
Siedepunkt 165°C to 171°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Beilstein 1420904
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) ≥97%