Learn More
DL-beta-Prolinol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7038300
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15453748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57225.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5082-74-6
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD07773080
InChI-Schlüssel QOTUIIJRVXKSJU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-hydroxymethylpyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, pyrrolidin-3-yl-methanol, pyrrolidine-3-yl-methanol, pyrrolidin-3-yl methanol, 3-pyrrolidinylmethanol, dl-beta-prolinol, rs-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, 3s
PubChem CID 13400657
IUPAC-Name (Pyrrolidin-3-yl)Methanol
SMILES OCC1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-beta-Prolinol
Dichte 0.979
Siedepunkt 165°C to 171°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Beilstein 1420904
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) ≥97%