Learn More
DL-Buthionin-(S, R)-sulfoximin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646554 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10646554 5 g Glasflasche 5 Gramm
10480151 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646554 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5072-26-4 | C8H18N2O3S | 222.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5072-26-4
Summenformel C8H18N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 222.30
MDL-Nummer MFCD00070309
InChI-Schlüssel KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym buthionine sulfoximine, dl-buthionine-s,r-sulfoximine, buthionine sulfoxamine, buthione sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butionine sulfoximine, buthionine sulphoximine, 2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl
PubChem CID 21157
ChEBI CHEBI:28714
IUPAC-Name 2-Amino-4-(butylsulfonimidoyl)butansäure
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 215°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Menge 5 g
Merck Index 15, 1528
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 222.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Lockeres Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.