Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Cystein, 97 %
Artikelnummer. 11320686 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11320686 10 g Glasflasche 10 Gramm
11330686 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320686 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 230120100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3374-22-9
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.15
MDL-Nummer MFCD00004881
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
IUPAC-Name 2-amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES NC(CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Cysteine
Schmelzpunkt 225.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, IV, 3145
Merck Index 10, 2775
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, insolublein ether, acetone, benzene, carbon, disulfide, ethyl acetate and carbon tetrachloride
Menge 10 g
Formelmasse 121.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Cysteine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.