Learn More
DL-Cysteinhydrochlorid-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Cysteine Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 96998-61-7 |
| Summenformel | C3H7NO2S .HCl .xH2O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Cysteine Hydrochloride Hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2 |
| SMILES | SCC(N)C(O)=O.Cl.[H2O] |
| IUPAC-Name | Cysteinhydrochlorid-Hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.64 |