Learn More
DL-Ethionin, 98%
Artikelnummer. 10794851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10794851 10 g Glasflasche 10 Gramm
10562921 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10259263 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146170100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67-21-0 | C6H13NO2S | 163,24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-21-0
Summenformel C6H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
MDL-Nummer MFCD00063102
InChI-Schlüssel GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
IUPAC-Name 2-Amino-4-ethylsulfanylbutansäure
SMILES CCSCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Ethionine
Schmelzpunkt 265°C to 269°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Merck Index 15, 3792
Menge 10 g
Formelmasse 163.23
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Ethionine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO– Nur für Forschungszwecke