Learn More
DL-Ethyl-2-Brompropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10784031 100 g Glasflasche 100 Gramm
10234670 250 g Glasflasche 250 Gramm
10399313 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10784031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118141000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 535-11-5
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00000144
InChI-Schlüssel ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
IUPAC-Name Ethyl-2-brompropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Ethyl 2-bromopropionate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3940g/mL
Siedepunkt 156°C to 160°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(Br)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4450 to 1.447
Menge 100 g
Beilstein 02,255
Merck Index 15,3827
Relative Dichte 1.394
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit