Learn More
DL-Glutamin, TRC
Artikelnummer. 30404334
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404334 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG597115100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-glutamine
CAS 6899-04-3
Summenformel C5H10N2O3
Menge 100 mg
Synonym Glutamine (8CI, 9CI, ACI), (±)-Glutamine, 2-Amino-4-carbamoylbutanoic acid, 2-Amino-4-carbamoylbutyric acid, DL-Gln, DL-Glutamine, NSC 97925, γ-Glutamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)
SMILES NC(CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name 2,5-diamino-5-Oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Formelmasse 146.0691