Learn More
DL-isozitrisches Säurelakton, TRC
Artikelnummer. 30134777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134777 500 mg 500 Milligramm
30003995 100 mg 100 Milligramm
30008172 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134777 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI627103500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4702-32-3
Summenformel C6 H6 O6
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
Synonym 1,4-Lactone-3-carboxy-2,3-dideoxypentaric acid, Isocitric lactone, Tetrahydro-5-oxo-2,3-furandicarboxylic acid
IUPAC-Name 5-Oxotetrahydrofuran-2,3-Dicarboxylsäure
SMILES OC(=O)C1CC(=O)OC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Isocitric Acid Lactone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formelmasse 174.0164