missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Kynurenine-d7 (2,3,3-d3; ring-d4), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Kynurenine-D7 (2-aminophenyl-3,4,5,6-D4,butanoic-2,3,3-D3) |
| Summenformel | C10 D7 H5 N2 O3 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | DL-Kynurenine-d7 (2,3,3-d3, ring-d4), α,6-Diamino-γ-oxobenzene-2,3,4,5-d4-butanoic-α,β,β-d3 acid, α,2-Diamino-γ-oxobenzenebutanoic acid-d7, (RS)-3-Anthraniloylalanine-d7, DL-Kynurenine-d7, 2-Amino-4-(2-aminophenyl-3,4,5,6-d4)-4-oxobutanoic-2,3,3-d3 acid, DL-Kynurenine-D7 (2-aminophenyl-3,4,5,6-D4,butanoic-2,3,3-D3) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8 H,5,11-12H2,(H,14,15)/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C(=O)O)c(N)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-amino-4-(2-amino-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2,3,3-trideuterio-4-oxobutanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.257 |
| Formelmasse | 215.1287 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur