Learn More
DL-Milchsäure,80 -85 % aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Description
DL-Lactic acid is used to produce serial products or widely used in food, vintage, beverage, drugs, polymerization, textile, leather, tobacco, feed, plastic chemicals, pesticide, polymer solution and other industry. Lactic acid is also used as an acidifying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | DL-Lactic acid |
| Siedepunkt | 122°C (15 mmHg) |
| Dichte | 1.209 |
| Menge | 1000 g |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.423 |
| Beilstein | 1209341 |
| Merck Index | 145336 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and in ethanol. |
| Formelmasse | 90.08 |
| Show More |
Safety and Handling
- DL-Lactic acid, 80-85% aqueous solution
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid