Learn More
DL-Milchsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10554074 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500g
1kg
2,5kg
10kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10554074 10kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10736341 25 g Glasflasche 25 Gramm
10153460 500g Glasflasche 500 Gramm
10031120 1kg Glasflasche 1 Kilogramm
10487510 2,5kg Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10554074 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 125060100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-21-5 , 7732-18-5
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00004520
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(O)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Lactic acid
Schmelzpunkt 18,0 °C
Siedepunkt 122,0 °C (15,0 mmHg)
Farbe Farblos bis hellgelb
Strukturformel CH3CH(OH)CO2H
Merck Index 15, 5384
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Furfural, Glycerin, weniger löslich in Ether, praktisch unlöslich in Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Petrolether
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 90%
Dichte 1,2000g/mL
Menge 10kg
Flammpunkt > 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,4252 bis 1,4272
Glührückstand Max. 0,1%
Relative Dichte 1,2
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Lactic acid, 90%
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid