Learn More
DL-Lactid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286752 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10286752 100 g Glasflasche -
10015742 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286752 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376851000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-96-5
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
MDL-Nummer MFCD00011685,MFCD00082566
InChI-Schlüssel JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
PubChem CID 7272
IUPAC-Name 3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lactide
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
CAS Min. % 98.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Siedepunkt 138°C to 142°C (8.0 mmHg)
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.