Learn More
DL-Lactid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11392836
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11392836 10 g 10 Gramm
11302846 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11392836 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09026.09
 Eingeschränkter Artikel
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Lactid wird zur Herstellung von 2-Hydroxy-propionsäure 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-Ethylester verwendet. Fungiert als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Ist an der enzymatischen Alkoholyse beteiligt, um sowohl Alkyl-(R)-Lactate als auch Alkyl-(S,S)-Lactyllaktate zu produzieren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-96-5
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
MDL-Nummer MFCD00011685,MFCD00082566
InChI-Schlüssel JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
PubChem CID 7272
IUPAC-Name 3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Lactide
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Menge 10 g
Beilstein 82121
Siedepunkt 138°C to 142°C (8 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene.
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Lactide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Lactide