Learn More
DL-Lysine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 2HCl, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Lysine-D9 Dihydrochloride |
| Summenformel | C6 D9 H5 N2 O2 . 2 Cl H |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Lysine-d9 hydrochloride, DL-Lysine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 hydrochloride (1:2), DL-Lysine-D9 dihydrochloride, 2,6-Diaminohexanoic-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 acid dihydrochloride, 2,6-Diamino-2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriohexanoic acid dihydrochloride, DL-Lysine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 2 HCl |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.2 ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,6-diamino-2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriohexanoic acid;dihydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.1649 |
| Formelmasse | 227.1154 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |