Learn More
DL-Äpfelsäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10584051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10584051 1kg Kunststoffflasche -
10256523 250g Kunststoffflasche 250 Gramm
10025723 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
11965071 5kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10584051 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125250010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6915-15-7
Summenformel C4H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.087
MDL-Nummer MFCD00064212
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC-Name 2-Hydroxybutandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Malic acid
Schmelzpunkt 128,0°bis 132,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:558 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:82,70 g/100 g Methanol - 17,75 g/100 g Aceton (20 °C, 45,53 g/100 g Ethanol - 20,70 g/100 g Dioxan (20 °C, 0,84 g/100 g Diethylether (20 °C), praktisch unlöslich in Benzol
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 99+%
Menge 1kg
Flammpunkt 203 °C
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Malic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.