Learn More
DL-Apfelsäure, TRC
Artikelnummer. 30011757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011757 100 g 100 Gramm
30009962 10 g 10 Gramm
17970665 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011757 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM159510100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6915-15-7
Summenformel C4 H6 O5
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
Synonym Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), (±)-Malic acid, 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, R,S(±)-Malic acid, Xeros, dl-Malic acid, α-Hydroxysuccinic acid
IUPAC-Name 2-Hydroxybutandisäure
SMILES OC(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Malic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formelmasse 134.0215
Reinheit (%) >95%