Learn More
DL-Methionin (Racemethionin), Mikromol™
Beschreibung
DL-Methionin (Racemethionin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Methionine |
| CAS | 59-51-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | DL-Methionine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H11 N O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | dl-Methionine, (2RS)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CSCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-amino-4-methylsulfanylbutansäure |
| Mehr anzeigen |