Learn More
DL-N-Propyl Sulfite, TRC
Artikelnummer. 30380055
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380055 2.5 g 2.50 Gramm
30378615 500 mg -
30370006 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD6799402.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-98-3
Summenformel C6 H14 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 166.239
IUPAC-Name dipropyl sulfite
SMILES CCCOS(=O)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-N-Propyl Sulfite
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O3S/c1-3-5-8-10(7)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 166.066