Learn More
DL-Ornithinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300794 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10300794 100 g 100 Gramm
10036283 5 g 5 Gramm
10215961 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10300794 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 347001000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1069-31-4
Summenformel C5H13ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00065398
InChI-Schlüssel GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
SMILES [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Ornithine hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 291°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless to light yellow solution
IUPAC-Name Wasserstoff-2,5-Diaminopentanosäure-Chlorid
Transmission 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver