Learn More
DL-Ornithinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Ornithine Hydrochloride |
| CAS | 1069-31-4 |
| Summenformel | C5H12N2O2 •HCl |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | DL-Ornithine Monohydrochloride, Ornithine Monohydrochloride, NSC 25163 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H |
| SMILES | OC(C(CCCN)N)=O.Cl |
| IUPAC-Name | 2,5-Diaminopentansäurehydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.163646 |
| Formelmasse | 168.0666 |