Learn More
DL-Penicillamin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440598
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11440598 1 g 1 Gramm
11450598 5 g 5 Gramm
11460598 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11440598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24710.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52-66-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Heavy metal chelating agentDL-Penicillamine is used as an antirheumatic. It also serves as a chelating agent for heavy metals. Further, it is used in the treatment of Wilson's desease, Cystinuria, Scleroderma and arsenic poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Schwermetall-Chelatbildner DL-Penicillamin wird als Antirheumatikum verwendet. Es dient auch als Chelatbildner für Schwermetalle. Weiterhin wird es bei der Behandlung von Morbus Wilson, Zystinurie, Sklerodermie und Arsenvergiftung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, heißem Wasser und Natriumhydroxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-66-4
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00004856
InChI-Schlüssel VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid
PubChem CID 4727
ChEBI CHEBI:50868
IUPAC-Name 2-amino-3-Methyl-3-sulfanylbutansäure
SMILES CC(C)(S)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Penicillamine
Schmelzpunkt ∼212°C (decomposition)
Geruch Unpleasant
Menge 1 g
Beilstein 2039817
Merck Index 14,7088
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide.
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) ≥97%